Learn More
BUCHI Schmelzpunkt-Geräte: Kapillaren
Für den Einsatz mit Buchi-Schmelzpunkt-Geräten.
78.60 € - 508.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schmelzpunkt-KapillarE |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 180 x 120 x 80 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BUCHI Schmelzpunktgerät |
Höhe (metrisch) | 80 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsmenge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10421161
|
BUCHI
001759 |
1000 Röhrchen |
508.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10108981
|
BUCHI
017808 |
100 Magazine |
78.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Für die Verwendung mit dem Büchi Schmelzpunktgerät.Spezifikation
Schmelzpunkt-KapillarE | |
BUCHI Schmelzpunktgerät | |
Glas |
180 x 120 x 80 mm | |
80 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Schmelzpunkt-Geräte: Kapillaren