Learn More
behr Labor-Technik™ Kanister
Artikelnummer. p-8011048
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
20 L
25 l
30 l
60 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10616201
Marke: behr Labor-Technik™ B00177001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Kanister eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Behr Labor Technik™ Kanister eignen sich ideal für den Transport und die Lagerung gefährlicher Stoffe. In verschiedenen Größen erhältlich.
  • Kanister aus weißem HDPE
  • UN-zertifiziert
  • Schraubverschluss
  • Geeignet für gefährliche Güter
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 L
Zertifizierung/Konformität UN-zertifiziert
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Weiß
Beschreibung Kanister 5 l, PE/natur
Enthält Schraubverschluss
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Gewicht (metrisch) 280 g