Learn More
Cadence Science™ Cancer Implant Needle
Artikelnummer. 17129548
Click to view available options
Dicke:
11 ga
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 17129548
Marke: Cadence Science™ 7928
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Needle provides simple procedure to obtain and implant tumorous tissue cells beneath skin of lab animals for observation while maintaining a sterile field
  • Zweiteiliger Nadelsatz
  • Besteht aus spitz zulaufender Edelstahl-Außenkanüle und stumpfem Obtuator aus Edelstahl, der 3,2 mm über den Nadelpunkt hinausragt
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erhalten und implantieren Sie tumoröse Gewebezellen unter der Haut von Labortieren
Typ Krebsimplantat-Nadel
Material Edelstahl
Größe Standard
Dicke 11 ga
Länge (angloamerikanisch) 3,25 in.
Länge (metrisch) 8.25 cm