Learn More
Carl Zeiss™ Kameraadapter
C-mount camera adapter for Primovert
215.00 € - 1128.90 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11875873
|
Carl Zeiss™
426116-0000-000 |
SLR | 2.5X |
708.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11831683
|
Carl Zeiss™
426125-0000-000 |
44 M5 | 2.0X | N/A | |||||
11856432
|
Carl Zeiss™
426115-0000-000 |
T2-T2 DSLR | 1.6X |
672.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11895440
|
Carl Zeiss™
426112-0000-000 |
60N-C 0,75 in. | 0.5x |
1015.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10337143
|
Carl Zeiss™
415500-1810-000 |
P95-C 0,75 in. | 0.65x |
351.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10397183
|
Carl Zeiss™
415500-1811-000 |
P95-C 0,50 in. | 0.5x |
386.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10875741
|
Carl Zeiss™
426113-0000-000 |
60N-C 0,75 in. | 0.63x |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15150705
|
Carl Zeiss™
426114-0000-000 |
60N-C 1,0 in. | 1.0X |
215.00 €
1 Einheit |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Requires Primovert
- With a phototube C mount camera adapter
- For Primovert
Spezifikation
Kameraadapter | |
Je 1 |