Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calpeptin, ≥ 98 %
Artikelnummer. 15453249
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Inhibitor des calciumabhängigen Protease-Calpain und Cathepsin L
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117591-20-5
Summenformel C20H30N2O4
Synonym N-Benzyloxycarbonyl-L-leucyl-norleucinal; Z-Leu-norleucinal
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibitor des calciumabhängigen Protease-Calpain und Cathepsin L
Formelmasse 362,50g/mol
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 15mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel PGGUOGKHUUUWAF-ROUUACIJSA-N
SMILES CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C=O
IUPAC-Name benzyl N-[(1S)-3-methyl-1-{[(2S)-1-oxohexan-2-yl]carbamoyl}butyl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 362.47
Assay 98%