Learn More
Ansell Edmont™ Calorproof Molleton™ hitzebeständige Handschuhe
Click to view available options
Größe:
10
Beschreibung
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Gute Schnitt- und Durchstoßfestigkeit
- Bleibt im Kontakt mit Hitze flexibel
- Gegen Hitze behandeltes Rindsspaltleder
- Eignet sich ideal zum Schweißen, Kesselbau und der Handhabung von heißen Teilen
Spezifikation
Spezifikation
Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
Latex Free | Ja |
Material | Leder |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Handschuhe |
Größe | 10 |
Auskleidungsmaterial | Leder |
Menge | Je 1 |
Beständig gegen | Hitze |