Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat 27 P Temperatur &1 P Luftfeuchtigkeit für Serie KBF-S, KBF-S ECO
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Dauer:
60 bis 120 min
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kalibrierzertifikat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Temperatur- (nach DIN12880) und Feuchtigkeitsmessung
- Enthält Zertifikat, 27 Temperaturmesspunkte und 1 Feuchtigkeitsmesspunkt, bei 25 °C/60 % rF oder bei bestimmten Werten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Schränke Serien KBF-S ECO |
| Beschreibung | Kalibrierzertifikat, Temperatur und Feuchtigkeit – Temperatur (nach DIN12880) und Feuchtigkeitsmessung inkl. Zertifikat, 27 Temperaturmesspunkte und 1 Feuchtemesspunkt, bei 25 °C/60 % relative Luftfeuchtigkeit oder (bei vorgegebenen Werten) |
| Dauer | 60 bis 120 min |
| Produkttyp | Kalibrierzertifikat |
| Enthält | 27 Temperaturmessstellen und 1 Feuchtemessstelle (bei 25 °C/60 % rF (oder bei vorgegebenen Werten)) |