Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat 1 P Temperatur und Feuchtigkeit für Serie KBF-S, KBF-S ECO
Das BINDER™ Kalibrierzertifikat ist optional für die Verwendung der Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Marke: BINDER™ 8012-2065
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalibrierzertifikat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Messung in der Mitte der Kammer bei 25 °C/ 60 % rF oder bei den angegebenen Testwerten
Spezifikation
BINDER Schränke Serien KBF-S ECO | |
Kalibrierzertifikat, Temperatur und Luftfeuchtigkeit – Messung in der Mitte der Kammer bei 25 °C/60 % relative Luftfeuchtigkeit oder bei den angegebenen Testwerten | |
60 to 120 min. | |
Kalibrierzertifikat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Kalibrierzertifikat 1 P Temperatur und Feuchtigkeit für Serie KBF-S, KBF-S ECO > BINDER Geräte der Serie Serie KBF-S ECO
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur