Learn More
pH 7,01 Kalibrierungspufferbeutel, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
20 x 25 ml
Beschreibung
- Hochwertige Kalibrierungspufferlösung mit pH-Wert 7.01, hergestellt gemäß ISO 3696/BS 3978
- Farbkodiertes Etikett zur einfachen Bestimmung des pH-Pufferwerts
- Temperaturdiagramm des aktuellen pH-Wertes bei verschiedenen Temperaturen auf jedem Beutel
- Verwendet hochreine Salze, deionisiertes Wasser, zertifizierte, gewichtsgeprüfte Waagen und Glaswaren der Klasse A In einer temperaturgeregelten Umgebung, die mit zertifizierten Thermometern überwacht wird
- Angegebene Werte sind auf +/- 0.01 pH bei 25 °C genau und können bis zu NIST-Standardreferenzmaterialien (SRMs) zurückverfolgt werden
- Ideal für Anwender, die nicht häufig kalibrieren
- Aufgrund der Portabilität ideal für den Einsatz vor Ort
Spezifikation
Spezifikation
pH | 7.01 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 20 x 25 ml |
Verpackung | Beutel |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH 7,01 Kalibrierungspufferbeutel, Hanna Instruments™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur