Learn More
Calcium-Späne, 98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium |
Dichte | 1.54 |
Prozentgehaltsbereich | 98% (metals basis) |
Menge | 100 g |
Formelmasse | 40.078 |
Form | Späne |