Learn More
Calciumsulfat-Dihydrat, 98 %, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662750
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
ACS-Reagenz, 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-41-4
Summenformel CaH4O6S
Molekulargewicht (g/mol) 172.16
MDL-Nummer MFCD00149625
InChI-Schlüssel PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumsulfatdihydrat, Phosphogips, Landgips, Annalin, Gipsit, Satinit, Gipsstein, primoplast, satinite, gypsum stone
PubChem CID 24928
ChEBI CHEBI:32583
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumsulfatdihydrat
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel CaSO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Calciumdihydratsulfat
Formelmasse 172.17 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.320 g/cm3