Learn More
Calciumsulfat, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10308310
Calciumsulfat, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308310
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10308310
Marke: Thermo Scientific Acros 217521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-18-9
Summenformel CaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 136.13
MDL-Nummer MFCD00010912
InChI-Schlüssel OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrousMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24497
ChEBI CHEBI:31346
IUPAC-Name Calcium; Sulfat
SMILES [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium sulfate
Schmelzpunkt 1450.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Strukturformel CaSO4
Fieser 01,107
Merck Index 15,1708
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents
Formelmasse 136.14
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2024 Catalog Number217521000,217520100,217525000,217520025
ChargennummerA0457629 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number217521000,217520100,217525000,217520025
ChargennummerA0397088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number217521000,217520100,217525000,217520025
ChargennummerA0392110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number217521000,217520100,217525000,217520025
ChargennummerA0409484 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number217521000,217520100,217525000,217520025
Name des Produkts
Calciumsulfat, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >