Learn More
Kalziumstandard, 1000 mg/l in 2 % HNO3, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
98.75 € - 200.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | U.S.-Norm |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
CAS | 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
CAS Min. % | 1.0, 5.0, 94.0 |
Analysenzertifikat | Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). |
Beinhaltet: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11939472
|
SPEX Certiprep
PLCA2-2Y |
125 ml |
98.75 €
125 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10356172
|
SPEX Certiprep
PLCA2-2T |
250 ml |
105.00 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10406762
|
SPEX Certiprep
PLCA2-2X |
500 ml |
200.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
Ca | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
U.S.-Norm | |
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
[Ca] | |
Certified Reference Material | |
2 % HNO3 | |
CHEBI: 29320 | |
Matrix Konzentration Cat. Nein. 2-5 % HNO3 1000μg/mL PLCA2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLCA2-3Y,-3X 2-5 % HCl 1000 μg/ml PLCA1-2X |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Ca | |
AA, ICP | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
Calcium | |
40.08 | |
5460341 | |
Assurance |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht Hautreizungen, schwere Augenreizungen
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 1000
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, calciumcarbonate
Produkt nur für den Laborgebrauch