Learn More
Calcium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ca 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410440
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11410440
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014407.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00085314
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium plasma standard solution
Namenshinweis Ca 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration CaCO3 in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 500 mL
Güte Specpure