Learn More
Calciumoxalat-Monohydrat, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
63.82 € - 215.07 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5794-28-5 |
---|---|
Summenformel | C2H2CaO5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 146.11 |
MDL-Nummer | MFCD00150039 |
InChI-Schlüssel | LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? |
PubChem CID | 165350 |
IUPAC-Name | Calcium;diacetat;hydrat |
SMILES | O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11322108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013007.06 |
5 g |
63.82 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11332108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013007.14 |
25 g |
215.07 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
5794-28-5 | |
146.11 | |
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L | |
165350 | |
O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
C2H2CaO5 | |
MFCD00150039 | |
calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? | |
Calcium;diacetat;hydrat |
Spezifikation
Calcium oxalate monohydrate | |
H2O at 200° | |
Weiß | |
99.9985% (Metal basis) | |
MFCD00150039 | |
Slightly soluble in water. | |
O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
146.11 | |
146.11 (128.10 Anhydrous) | |
Hygroskopisch | |
2.12 g/cm3 |
200°C | |
5794-28-5 | |
Pulver | |
C2H2CaO5 | |
calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? | |
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium;diacetat;hydrat | |
165350 | |
Geruchsneutral | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:6,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-260-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen