Learn More
Calcium D-Gluconat-Monohydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
Calcium D-gluconate monohydrate is used as a soluble for developing the highly effective, durable, and cheap CaO-based sorbents suitable for CO2 capture, precursor for CaO-based sorbents, in medicine, treatment of hypocalcemia, as an antidote.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Calcium D-Gluconat-Monohydrat wird als lösliches Mittel zur Entwicklung hochwirksamer, langlebiger und kostengünstiger CaO-basierter Sorbentien verwendet, die für die CO2-Erfassung, als Vorstufe für CaO-basierte Sorbentien, in der Medizin, bei der Behandlung von Hypokalzämie und als Gegenmittel geeignet sind.
Löslichkeit
In Wasser löslich (30 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Calcium D-Gluconat-Monohydrat wird als lösliches Mittel zur Entwicklung hochwirksamer, langlebiger und kostengünstiger CaO-basierter Sorbentien verwendet, die für die CO2-Erfassung, als Vorstufe für CaO-basierte Sorbentien, in der Medizin, bei der Behandlung von Hypokalzämie und als Gegenmittel geeignet sind.
Löslichkeit
In Wasser löslich (30 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium D-gluconate monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼195°C (decomposition) |
Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
Summenformel | C12H24CaO15 |
Menge | 500 g |
Merck Index | 14,1670 |
Synonym | calcium gluconate monohydrate, unii-czn0mi5r31, czn0mi5r31, d-gluconic acid calcium salt monohydrate, calcium 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate, calcium d-gluconate monohydrate, calcium d-gluconate hydrate, d-gluconic acid calcium salt, calcium gluconate hydrate jan, calcicol tn |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(30g/L). |
InChI-Schlüssel | XLNFVCRGJZBQGX-XRDLMGPZSA-L |
SMILES | C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.O.[Ca+2] |