Learn More
Calciumchlorid-Lösung, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12920924
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchloridlösung
CAS 10043-52-4
Menge 1000 ml
Summenformel CaCl2
Synonym Calciumchlorid, Calciumdichlorid, Wasserfreies Calciumchlorid, Calcium-II-chlorid, Calorid, Flüssig, Calciumchlorid-Pellets, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
IUPAC-Name Calcium; Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M (1 N)
Verpackung Flasche