Learn More
VEE GEE Calcium Chloride Hydrometer, Specific Gravity/Freezing Point
The Calcium Chloride Specific Gravity/Freezing Point hydrometer measures the SG and FP of calcium chloride in solution.
Marke:  VEE GEE 6611-3
Artikelnummer. 17876463
  • 33.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Range: 1.000 to 1.280 specific gravity/ +30 to-40°F
  • Subdivisions: 0.002/ 5°
  • Calibration for use at 15.5°C/60°F
  • Approx. Length: 305 mm
Spezifikation
Spezifikation
Salt Hydrometer
30.5 cm
-1.1°C to -40°C
15.5°C (60°F)
0.002/ 5°
+30°F to -40°F
1.000 to 1.280