Learn More
Calciumchlorid-Hexahydrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
20.50 € - 63.32 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7774-34-7 |
---|---|
Summenformel | CaCl2·6H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 219.08 |
MDL-Nummer | MFCD00149616 |
InChI-Schlüssel | QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g |
PubChem CID | 6093252 |
IUPAC-Name | Calcium; Dichlorid; Hexahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10559803
|
Thermo Scientific Acros
389262500 |
250 g | Kunststoffflasche |
20.50 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10054483
|
Thermo Scientific Acros
389260010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
32.96 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10636124
|
Thermo Scientific Acros
389260025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
63.32 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7774-34-7 | |
219.08 | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
6093252 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] |
CaCl2·6H2O | |
MFCD00149616 | |
calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g | |
Calcium; Dichlorid; Hexahydrat |
Spezifikation
Calcium chloride hexahydrate | |
For analysis | |
Farblos | |
Stückchen | |
CaCl2·6H2O | |
MFCD00149616 | |
calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g | |
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L | |
Calcium; Dichlorid; Hexahydrat | |
6093252 | |
≥98% |
30.0°C | |
7774-34-7 | |
4.5 to 8.5 (5% soln.) | |
98% min. (Complexometry) | |
CaCl2·6H2O | |
15, 1661 | |
Solubility in water: 5360g/L (20°C) | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2] | |
219.08 | |
219.08 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizungen.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Calcium chloride hexahydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride, hexahydrate, Calcium chloride