Learn More
Calciumchlorid EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumchlorid |
Konzentration | 1.0±0.002 g/l |
CAS | 10035-04-8 |
Verpackung | Flasche |
Menge | 1000 ml |
Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1014601 |
Güte | Eu. Ph. |