Learn More
Calciumchlorid EU-Arzneibuch 0.02M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumchlorid |
Konzentration | 02 M |
CAS | 10035-04-8 |
Verpackung | Flasche |
Menge | 1000 ml |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1014603 |
Güte | Eu.Ph. |
Lösungsmittel oder Matrix | HNO3 |