Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10306313
100 g, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver)
Calciumchlorid eignet sich für die Herstellung von Pufferlösungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8, 10043-52-4
Summenformel Ca Cl2 · 2 H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Chloride Dihydrate
Schmelzpunkt 175°C
Farbe Beige-Weiß
pH 4.5 to 6.5
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 105.0 %
Merck Index 15, 1661
Formelmasse 147.02
Reinheit (%) 99.0 to 105.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 0.830g/cm³
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium Chloride Dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Calciumchlorid-Dihydrat (weiße Kristalle bis Pulver), Fisher BioReagents™ >