Learn More
Calciumchlord-Dihydrat, puriss., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651090
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von FCC, Ph. Eur., USP, E509, 99 bis 103 %, ≤ 0.0001 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
Summenformel CaCl2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Dihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.USP, FCC
Menge 6 x 2.5 kg
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 147.01
Reinheit (%) 99 bis 103 %
Güte puriss.