Learn More
Calciumchlorid-Dihydrat, ≥99.0 %, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120280 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Verpackung:
Box aus Hartfaserkarton
Fass mit Inneneinsatz
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15687750
Marke: Honeywell Research Chemicals C3881500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10035-04-8
MDL-Nummer MFCD00149613
Spezifikation
Siedepunkt 1.90 °C (1.013 hPa)
Chemischer Name oder Material Calciumchlorid-Dihydrat
Schmelzpunkt 765 °C
Farbe Farblos
pH 4,5 – 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 147.01 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride-2-hydrate