Learn More
Calciumchlorid, wasserfrei, 93 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311689
Calciumchlorid, wasserfrei, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311689
5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11311689
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012316.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
It is used as a drying and dehydrating agent for organic liquids and gases, and for solids in desiccators. Common applications include brine for refrigeration plants, ice and dust control on roads. Use of calcium chloride and urea has been reported to significantly increase average fruit weight and ascorbic acid content in pomegranate. The strawberry fruit storability can also be improved by edible coating of calcium chloride. It is used in drying tubes in research laboratories, salt/chemical based dehumidifiers, fire-extinguishders, plastics, ceramic slipware, as flux in the Davy process for the manufacture of sodium, and to increase water hardness in swimming pool. It provides inhibition of swelling clays in the water phase of invert emulsion drilling fluids. CaCl2-Pybox (pyridine flanked by two oxazoline groups) has been reported to be an efficient chiral catalyst for asymmetric 1,4-addition reactions of 1,3-dicarbonyl compounds with nitroalkenes, affording gamma-nitro carbonyl compounds in high enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-52-4
Summenformel CaCl2
Molekulargewicht (g/mol) 110.98
MDL-Nummer MFCD00010903
InChI-Schlüssel UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcal
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt >1600°C
Chemischer Name oder Material Calcium chloride
Schmelzpunkt 782°C
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 93%
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,ethanol,methanol,and acetic acid. Insoluble in liquid ammonia,dimethyl sulfoxide,and ethyl acetate.
IUPAC-Name Calciumdichlorid
Formelmasse 110.99
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to gray granular powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP17L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number012316.A7,012316.A1
ChargennummerP17L025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number012316.A7,012316.A1
ChargennummerZ02K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number012316.A7,012316.A1
ChargennummerU23K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number012316.A7,012316.A1
ChargennummerQ23K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012316.A7,012316.A1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium chloride, anhydrous, 93%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride
Name des Produkts
Calciumchlorid, wasserfrei, 93 %, Thermo Scientific Chemicals >