Learn More
Calciumchlorid, 96 %, reinst, wasserfreies Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | >1600.0°C |
Chemischer Name oder Material | Calcium chloride |
Schmelzpunkt | 782.0°C |
Namenshinweis | 96% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 kg |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (Complexometry) |
Strukturformel | CaCl2 |
Fieser | 01,104; 04,368 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium chloride
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Calcium chloride