Learn More
Calciumcarbonat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E170, ausgefällt, 98.5-100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calciumkarbonat (Caco3) |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 6 x 1 kg |
Strukturformel | CaCO3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Calciumcarbonat |
Formelmasse | 100.09 |
Reinheit (%) | 98.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz) |
Güte | puriss. |
Dichte | 2.93 g/ml bei 25 °C |