Learn More
Calciumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15218877
Calciumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15218877
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 15218877
Marke: Thermo Scientific Acros 450680010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825,0 °C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Merck Index 15,1659
Löslichkeitsinformationen (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
IUPAC-Name Calciumcarbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2% max. (200°C)
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Calcium carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Calciumcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado