Learn More
Calciumcarbonat, 99 %, zur Analyse, gefällt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10721111
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Summenformel CCaO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.09
MDL-Nummer MFCD00010906
InChI-Schlüssel VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Chemischer Name oder Material Calcium carbonate
Schmelzpunkt 825.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry)
Strukturformel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids
IUPAC-Name Calcium;carbonat
Formelmasse 100.09
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (200°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato