Learn More
Calcitriol, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18772604
Click to view available options
Menge:
50μ g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Vitamin D receptor (VDR) agonist
Active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR). Displays calcemic actions; stimulates intestinal and renal Ca2+ absorption and regulates bone Ca2+ turnover. Exhibits antitumor activity; inhibits in vivo and in vitro cell proliferation in a wide range of cells including breast, prostate, colon, skin and brain carcinomas and myeloid leukemia cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcitriol
CAS 32222-06-3
Summenformel C27H44O3
MDL-Nummer MFCD00867079,MFCD11656129
Menge 50μ g
Synonym calcitriol, rocaltrol, calcijex, topitriol, 1alpha,25-dihydroxyvitamin d3, silkis, soltriol, 1alpha,25-dihydroxycholecalciferol, calcitriolum, dihydroxyvitamin d3
InChI-Schlüssel GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1\C[C@@H](O)C[C@H](O)C1=C
IUPAC-Name (1R,3S,5Z)-5-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-octahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 416.65
PubChem CID 5280453
ChEBI CHEBI:17823
Formelmasse 416.64
Reinheit (%) >99%