Learn More
Thermo Scientific™ Calcitonin (8-32), Lachs
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Spezies | Salmon |
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 2725.06 |
| Produkttyp | Calcitonin (8-32), salmon |
| Menge | 0,5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH2 |
Nur für Forschungszwecke