Learn More
Caframo™ Impeller crossed blade stainless steel for Caframo
GREENER_CHOICE
Kreuz-Blattrührer mit Welle für die Verwendung mit Caframo™ und Fisherbrand Rührern. Radialer Fluss mit hohen Vortex-Eigenschaften.
Marke:  Caframo™ A130
Artikelnummer. 12917106
  • 111.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Blattdurchmesser: 50 mm
  • Länge der Welle: 400 mm
  • An Schaft geschweißt
  • Zum Mischen mit sehr hoher Scherwirkung und hohem Vortexen
  • Zum Vortexen von 5 Gallonen Wasser bei 900 U/min
  • Gewicht 128 g (0,3 lb.)
Bestellinformation
Stablänge 16 in. (400 mm), Durchmesser 5/16 in. (8 mm). Propellergröße 2 x 2 in. (5.0 x 5.0 cm).
Spezifikation
Spezifikation
2 in.
50 mm
Caframo™ Rührwerk
5 in.
16 in.
Gekreuztes Laufrad
Elektropolierter Edelstahl (316L)
0,3125 in.
8 mm
Mischen niedrigviskoser Medien mit hoher Drehzahl und Radialflussmuster
12.7 cm
400 mm
128 g
0,3 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Caframo™ Impeller crossed blade stainless steel for Caframo > Kreuz-Blattrührer; Blattdurchmesser: 50 mm (2 in.); Wellenlänge: 400 mm (16 in.)