Learn More
Caesiumchlorid, 99.5+ %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Beschreibung
CLCs, CAS-Nummer 7647-17-8, 1 kg, 1290 °C, weiß, 168,36 g/mol, 646 °C, 10955, Kunststoffpulverbehälter, 5 bis 9, Pulver, massiv
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1290°C |
Schmelzpunkt | 646°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 9 |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 168.36g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Cesium chloride
- Achtung
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.