Learn More
Calciumchlorid, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 960.0°C |
Chemischer Name oder Material | Cadmium chloride |
Schmelzpunkt | 568.0°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (On dry substance) (Argentometry) |
Strukturformel | CdCl2 |
Fieser | 04,485 |