Learn More
Cadence Science™ Unflexible Edelstahlnadeln für die Tierfütterung
Artikelnummer. p-4817837
Click to view available options
Gauge:
13 g
Länge (angloamerikanisch):
3 in.
Durchmesser (metrisch) Kugel:
4 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 16227951
Marke: Cadence Science™ 7924
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Fütterung und Dosierung ohne Verletzung empfindlicher Gewebe.
Spezifikation
Produkttyp Kanüle für die Tierfütterung
Material Edelstahl (304)
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tierfütterung und -dosierung ohne Verletzungen empfindlicher Gewebe, ideal für Pharmakologen, Toxikologen, Pathologen und andere biomedizinische Forscher, die mit Labortieren arbeiten
Gauge 13 g
Sterilität Unsteril
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 7,62 cm
Durchmesser (metrisch) Kugel 4 mm