Learn More
Cadence Science™ Pipettiernadeln für das Labor
Artikelnummer. p-185321
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
14 ga
16 G
16 ga
18 G
18 ga
20 ga
22 ga
24 ga
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
Material:
Ansatz, vernickelt, Edelstahl
Edelstahl, Ansatz aus Edelstahl
Stainless Steel, Ansatz aus Edelstahl
Anschlusstyp:
Luer, weiblich
Luer-Anschluss
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11774726
Marke: Cadence Science™ 7932
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
316 Nabe aus Edelstahl mit 316 Edelstahlschlauch
Ansatz aus 316 Edelstahl mit 316 Edelstahlrohr
  • Nadeln 14-825-16A bis -16N und 14-818-106A bis -106C sind alle mit vernickelten Naben und Nadeln aus 304-Edelstahl ausgestattet
  • Nadeln 01-290-29 bis -35 sind mit Micro-Mate™ Luer-Gewindeanschlüssen (weiblich) aus 316 Edelstahl und Nadeln aus 316-Edelstahl ausgestattet
  • Alle Nadeln verfügen über 90° schräge stumpfe Spitzen
Spezifikation
Material Ansatz, vernickelt, Edelstahl
Kanülen-Gauge 20 ga
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,5 in.
Produkttyp Pipettiernadel
Menge 12 Nadeln
Art der Kanülenspitze 90° stumpf
Zur Verwendung mit (Geräte) Manuelle und automatische volumetrische Spender, Verdünner, Pipettierer
Anschlusstyp Luer-Anschluss