Learn More
Cadence Science™ Einmal-Kanüle für die Tierfütterung, Kunststoff (PTFE)
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel:
0.074 in.
0,078 Zoll
Gauge:
18G
20G
20 g
Länge (angloamerikanisch):
1,2 in.
1,5 in.
2 Zoll
3 in.
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Ungiftig, nicht-pyrogen
- PTFE-Schläuche sind flexibel und weicher als andere Schlauchtypen.
- Geringe Reibung zum Schutz empfindlicher Organe
- Durchscheinend zur einfachen Bestätigung der Reagenzienabgabe
- Luer-Anschlüsse aus Kunststoff; weiche Silikonspitzen
- Steril, verpackt in Beuteln
- Fünf Nadeln pro Beutel, 20 Beutel pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Weiche, flexible Kanüle für die Tierfütterung |
| Material | PTFE |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kritische Anwendungen, die sterile, flexible Einwegnadeln erfordern |
| Gauge | 18G |
| Sterilität | Steril |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
| Länge (metrisch) | 0.5 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel | 0,078 Zoll |
| Durchmesser (metrisch) Kugel | 0.02 cm |