Learn More
asecos™ CS-CLASSIC Chemikalienschrank, Scharniere links
Artikelnummer. 15945236 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
3 Einlegeböden (Lichtgrau), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Farbe:
Anthrazitgrau, Hellgrau
Anthrazitgrau, Warngelb
Grau, Gelb
Grau, Light Gray
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15945236
Marke: asecos™ 3055704130565
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Konfiguration 2 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 486 x 990 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 545 x 1105 mm
Ausführung der Tür Flügel, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1105 mm
Innenhöhe (metrisch) 990 mm
Modell CS.110.054
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Standard
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 52,50 kg
Außenbreite (metrisch) 545 mm
Innenbreite (metrisch) 486 mm
Farbe Anthrazitgrau, Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 43.50 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 990 mm
Material Stahl
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 21.46 in.