Learn More
asecos™ CS-CLASSIC-G Chemikalienschrank mit 1 hellgrauer Tür
Artikelnummer. 15905586 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
2 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Einlegeböden (verzinktes Stahlblech), 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Ausführung der Tür:
Festes Fenster, Mit Scharnier links
Festes Fenster, Scharniere rechts
Flügel, Scharniere rechts
Außenhöhe (metrisch):
1105 mm
1950 mm
Dimensione della confezione:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nur für Verwendung in Innenräumen
Codice prodotto. 15905586
Marca: asecos™ 3056304130575
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
Specifica
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Konfiguration 3 Einlegeböden (pulverbeschichtetes Stahlblech),  Lochblecheinsatz,  Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 486 x 1835 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Ausführung der Tür Festes Fenster, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1950 mm
Innenhöhe (metrisch) 1835 mm
Modell CS.195.054.WDFW
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 3
Einschubtyp Standard
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 80,50 kg
Außenbreite (metrisch) 545 mm
Innenbreite (metrisch) 486 mm
Farbe Grau, Light Gray
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76.77 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1835 mm
Material Stahl
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 21.46 in.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato