missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CA19-9 ELISA Kit

Artikelnummer. 17874180
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17874180

Marke: Invitrogen™ EHCA199X10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

The Human CA19-9 ELISA quantitates Hu CA19-9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CA19-9. Principle of the method The Human CA19-9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Muzin-Glycoprotein ist eine Sialyl-Lewis a-Struktur, die aus Blutgruppen-Ausgangsketten des Typs 1 synthetisiert wird und bei Personen auftritt, die Lewis a- und/oder Lewis b-Blutguppenantigene exprimieren. In normalem Gewebe ist das Sialyl-Lewis-a-Antigen im Gangepithel der Brust, Niere, Speicheldrüse und in Schweißdrüsen vorhanden. Die Expression ist im Serum sowie in der Mehrzahl der Tumorzellen bei gastrointestinalen (GI) Karzinomen deutlich gesteigert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 0,274 bis 200 E/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,3 E/ml
Kalibrierbereich 0,3 E/ml bis 200 E/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP- 2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Ausreichend für 10 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Chromogen, Waschpuffer, SAV-HRP, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Vorbeschichtete 96-Well-Platte
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Weitere Untersuchungen
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt