Learn More
Thermo Scientific™ CA(PEG)8 Carboxy-PEG-Amine Compound
Artikelnummer. p-7184464 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 11861415
Marke: Thermo Scientific™ 26122
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CA(PEG)n: pegylierte Aminosäuren der Form Carboxy-PEG-Amin; mit 4 bis 24 Polyethylenglykol-Einheiten; für die Pegylierung von Oberflächen und Molekülen.
Thermo Scientific™ Pierce CA(PEG)n-Verbindungen sind pegylierte Aminosäuren der Form Carboxy-PEG-Amin, die für eine Vielzahl von Anwendungen zur Pegylierung von Oberflächen und Molekülen geeignet sind. Dabei entspricht n 4 bis 24 Polyethylenglykol-Einheiten.
CA(PEG)n ist die Abkürzung für eine Reihe von Verbindungen mit Polyethylenglykol(PEG)-Spacern mit Carboxy(-COOH)- und Amino(-NH2)-Termini. Die unverzweigten, hydrophilen Moleküle diskreter Länge haben die Form Carboxy-PEGn-Amin, wobei das tiefgestellte “n” 4, 8, 12 oder 24 Ethylenglykoleinheiten bezeichnet. Die Carboxygruppe und das primäre Amin jeder Verbindung bieten spezifische Ziele zur Vernetzung und für andere Konjugationsmethoden, sodass diese Verbindungen als PEGylierungsreagenzien geeignet sind.
Besondere Merkmale:
  • Vollständig charakterisierte PEGylierungsreagenzien mit definierten PEG-Kettenlängen; Moleküle mit diskretem Molekulargewicht für eine konsistente Leistung bei Anwendungen zur Proteinmodifikation
  • Wird als Serie mit 4, 8, 12 und 24 Ethylenglycoleinheiten geliefert und ermöglicht so die Optimierung der Modifikationsverfahren für eine bestimmte Anwendung bei gleichzeitiger Beibehaltung aller Vorteile in Verbindung mit der PEGylierung von Proteinen
  • PEG-Spacer bieten einzigartige Vorteile, einschließlich erhöhter Stabilität, verringerter Tendenz zur Aggregation und reduzierter Immunogenität
  • Ermöglicht die ortsspezifische Markierung oder Vernetzung von primären Aminen oder Carboxylgruppen auf Proteinen oder Oberflächen
  • Leicht verständliche Anleitungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Ergebnisses
Bestellinformationen:
Alternative Benennung: Amino-dPEG-Säure; Amino-PEG-Carboxylsäure; Carboxy-PEO-Amin
Kompatibel mit:
Methyl-PEG-Amin-Verbindungen, MA(PEG)n; andere Arten von PEGylierungsreagenzien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin
Inhalt und Lagerung Trocken lagern bei 4 °C. Versand bei Umgebungstemperatur.
Markertyp Konjugierende Gruppen, Polyethylenglycol (PEG)
Reaktiver Teil Amin, Carbonsäure, Primäres Amin
Abstandshalter 8 Ethylenglykol-Einheiten
Form Flüssig
Menge 100 mg
Löslichkeit Wasser
Produkttyp Aminverbindung