Learn More
Uvex™ C500 Trockenschnittschutzhandschuhe
Click to view available options
6
Beschreibung
- Die Bamboo TwinFlex™ Technologie bietet sehr hohen Schnittschutz
- HPV-Noppen auf der Handfläche für verbesserte Griffeigenschaften
- Sehr flexibel mit gutem Tastgefühl
- Uvex Climazone entfernt effektiv übermäßige Wärme und Feuchtigkeit
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Die 3D-Ergo-Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | HPV-Tupfer |
Farbe | Grün, Schwarz |
Material | HPPE, Polyamid, Bambus |
Größe | 6 |
Norm EN 388 | XX4XC |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Bauwesen, Glashandhabung, Logistik, Wartung und Blechbearbeitung |
Geschlecht | Unisex |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | C500 Dry |