Learn More
Uvex™ C500 Trockenschnittschutzhandschuhe
Artikelnummer. 15367062
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Uvex C500 Dry Handschuhe kombinieren Komfort, Flexibilität und Tastgefühl mit dem höchsten Schnittschutz (Stufe 5/C). Noppen aus Hochleistungsvinyl (HPV) auf der Handfläche sorgen für ein gutes Tastvermögen und verbesserte Griffigkeit bei trockenen Anwendungen.
  • Bamboo TwinFlex™ Technology ensures a very high level of cut protection
  • HPV dots on the palm for enhanced grip capabilities
  • Highly flexible with good tactile sensation
  • Uvex Climazone effectively removes excess warmth and moisture
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Silicone-free according to the imprint test
  • 3D Ergo Technology ensures a secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material HPV-Tupfer
Farbe Green, Black
Material Bamboo Viscose, HPPE, Polyamide
Größe 8
Norm EN 388 XX4XC
Art der Handschuhstulpe Knit
Serie C500 Dry