Learn More
Uvex™ Schnittfester C500 Ärmel
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
Beschreibung
- Bamboo-TwinFlex™ Technologie sorgt für Schnittschutz und Abriebfestigkeit
- Die Bambusfaser ist weich und seidig für mehr Komfort
- Strickbündchen bieten eine sichere Passform
- Silikonfrei gemäß Abdrucktest
- Ideal für Anwendungen in der Automobil-, Bau-, Getränke-, Glas- und Metallindustrie
Spezifikation
Spezifikation
Größe | M |
Produkttyp | Cut-resistant Sleeve |
Material | Bambusviskose, HPPE, Polyamid |
Farbe | Grün |
Sterilität | Non-sterile |
Modell | Standard Sleeve |
Einwegprodukt | Reusable |
Verschlusstyp | Elastic Ends |
Saumtyp | Taped |
Stulpenform | Gestrickt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Schnittfester C500 Ärmel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur