Learn More
Tocris Bioscience™ C25-140
TRAF6-Ubc13 interaction inhibitor
316.00 € - 1230.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-[3,5-Dimethyl-1-(3-methyl-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone |
---|---|
CAS | 1358099-18-9 |
Ziel | Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors |
Summenformel | C26H31N7O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18766926
|
Tocris Bioscience™
7715/10 |
10 mg |
316.00 €
10 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18768896
|
Tocris Bioscience™
7715/50 |
50 mg |
1230.00 €
50 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
C25-140 binds directly to TNF receptor-associated factor 6 (TRAF6) and inhibits its interaction with ubiquitin-conjugating enzyme Ubc13. C25-140 reduces TRAF6-Ubc13 activity and decreases NF-κB activation and inflammatory signaling in vitro. C25-140 exhibits selectivity for TRAF6 over other E3 ligases except cIAP1. In in vivo mouse models of autoimmune psoriasis and rheumatoid arthritis, the compound improves disease symptoms. The compound also suppresses the pro-inflammatory signaling activity of IL-17A and prevents its inhibitory effect on the anti-HBV action of IFN-α HepG2 cells.Spezifikation
3-[3,5-Dimethyl-1-(3-methyl-1,2,4-triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone | |
1358099-18-9 | |
Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors | |
C26H31N7O |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.