Learn More
Paraffin, Pure, leicht gelb, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 64771-71-7 |
Schmelzpunkt | 38°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 200°C |
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Summenformel | C10H21 |
MDL-Nummer | 131611 |
Menge | 500 g |
Molekulargewicht (g/mol) | 141.28 |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Paraffin