missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ C Model Gewebekulturapparat
Wird für adhärente Zellkultivierung verwendet Der Wheaton Science Products™ C Modell Gewebekulturapparat ist für Zellkulturanlagen in Laboren, Pilotanlagen und Produktionslaboren vorgesehen.
Marke: Wheaton™ WRTPF8110-C
Beschreibung
- Zertifizierte Konformität mit UL-, CSA- und CE-Normen
- Wird für adhärente Zellkulturen verwendet
- Für Zellkulturanlagen in Laboren, Pilotanlagen und Produktionslaboren
Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
Für adhärente Zellkultur | |
Je 1 |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°bis 40 °C | |
UL-, CSA- und CE-Normen | |
C-Modell | |
80 % bis 31 °C | |
15,2 in. |