missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wheaton™ C Model Gewebekulturapparat

Zur Verwendung im Labor, in Pilotanlagen und Produktionslaboren und in der Zellkultur. Der Wheaton™ C Model Gewebekulturapparat bietet verschiedene Konfigurationen.

Marke:  Wheaton™ WRTPF5110-C

Artikelnummer. 13433866

  • 22290.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verschiedene Konfigurationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0,25 bis 8,1 U/min
100/240 V
35 W
50/60 Hz
190 cm
Für adhärente Zellkultur
Je 1
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
10°bis 40 °C
CE, CSA, UL
63 cm
C-Modell
80 % bis 31 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote