Learn More
Wheaton™ C Model R2P 2.0 Standard Roller Culture Apparatus
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Anzahl Positionen:
15
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Drehzahlbereich | 0,25 bis 8,1 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 35 W |
| Spannung | 230 V |
| Temperaturbereich (metrisch) | 40 °C |
| Wirkleistung | 35 W |
| Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA-, RoHS- und CE-Normen |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Tiefe (metrisch) | 63 cm |
| Höhe (metrisch) | 74 cm |
| Breite (metrisch) | 76 cm |
| Mehr anzeigen |