missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ C Modell R2P 2.0 Gewebekulturapparat
Marke: Wheaton™ WRBPF5110-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
0,25 bis 8,1 U/min | |
100/240 V | |
35 W | |
50/60 Hz | |
187 cm | |
99 kg | |
Für adhärente Zellkultur | |
Je 1 |
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W | |
10°bis 40 °C | |
CE, CSA, UL | |
63 cm | |
79 cm | |
C-Modell | |
80 % bis 31 °C | |
15,2 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Wheaton™ C Modell R2P 2.0 Gewebekulturapparat > Anzahl an Positionen:55
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur